MABE923
Anti-Histone H3, clone 1B1-B2 Antibody
clone 1B1-B2, from mouse
Sinonimo/i:
Histone H3.3C, Histone H3.5
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1B1-B2, monoclonal
Reattività contro le specie
yeast, mouse, human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
vertebrates (based on 100% sequence homology)
tecniche
ChIP: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG3κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Histones
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Histone H3 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1