MABE432
Anti-TRIM33 Antibody, clone 3B5.1
clone 3B5.1, 1 mg/mL, from mouse
Sinonimo/i:
E3 ubiquitin-protein ligase TRIM33, Ectodermin homolog, RET-fused gene 7 protein, Protein Rfg7, Transcription intermediary factor 1-gamma, TIF1-gamma, Tripartite motif-containing protein 33
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3B5.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Concentrazione
1 mg/mL
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TRIM33(51592)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Alexa Fluor™ is a registered trademark of Life Technologies.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected TRIM33 in 10 µg of K562 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1