MABE2046
Anti-Histone H3R2me2a Antibody, clone 18F3
Sinonimo/i:
Histone H3.3;Histone H3;H3.3
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
18F3, monoclonal
PM
calculated mol wt 15.33 kDa
Purificato mediante
using protein G
Reattività contro le specie
human
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
ChIP: suitable
dot blot: suitable
Isotipo
IgG2cκ
Sequenza dell’epitopo
N-terminal
N° accesso ID proteina
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
dimethylation (Arg2)
Informazioni sul gene
human ... H3-3A(3020)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Evaluated by Dot Blot analysis with Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Tested Applications
DOT Blot Analysis: 1:1,000 dilution of this antibody detected 0.05 to 1.0 g of Histone H3 peptide dimethylated on arginine 2 (H3R2me2a).
Chromatin Immunoprecipitation Analysis (ChIP): A representative lot detected Histone H3R2me2a in Chromatin Immunoprecipitation application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Dot Blot Analysis: A representative lot detected Histone H3R2me2a in Dot Blot application (Bouchard, C., et al. (2018). Cell Rep. 24(12):3339-3352).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Stato fisico
Ricostituzione
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1