MABE1526
Anti-ZCCHC11 (TUT4) Antibody, clone 9F6.1
clone 9F6.1, from mouse
Sinonimo/i:
Terminal uridylyltransferase 4, TUTase 4, Zinc finger CCHC domain-containing protein 11
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
9F6.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ZCCHC11(23318)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epigenetics & Nuclear Function
Qualità
Western Blotting Analysis: 4 µg/mL of this antibody detected ZCCHC11 (TUT4) in 10 µg of PC3 human prostate cancer cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1