MABD117
Anti-GATA Antibody3, clone 7B5
ascites fluid, clone 7B5, from mouse
Sinonimo/i:
Trans-acting T-cell-specific transcription factor GATA-3, GATA-binding factor 3
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
7B5, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GATA3(2625)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Qualità
Western Blot Analysis: A 1:500-2000 dilution of this antibody detected GATA3 in GATA3-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
GATA3-hIgGFc transfected HEK293 cell lysate
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1