MABC590
Anti-GRIM-19, clone 1A8 Antibody
clone 1A8, from mouse
Sinonimo/i:
NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13, Cell death regulatory protein GRIM-19, Complex I-B16.6, CI-B16.6, Gene associated with retinoic and interferon-induced mortality 19 protein, GRIM-19, Gene associated with retinoic and IFN-ind
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1A8, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NDUFA13(51079)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunoprecipitation Analysis: A representative lot immunoprecipitated GRIM-19 in MCF-7 cell lysate (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot detected GRIM-19 in MCF-7 cells (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Qualità
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GRIM-19 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1