MABC584
Anti-Sulf-2 Antibody, clone 2B4
clone 2B4, from mouse
Sinonimo/i:
Extracellular sulfatase Sulf-2, hSulf-2
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2B4, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SULF2(55959)
Descrizione generale
Applicazioni
Western Blot Analysis: A representative lot of this antibody detected Sulf-2 in transfected HEK293 cell lysates, but not in non-transfected HEK293 cell lysates (Lemjabbar-Alaoui, H., et al., (2010) Oncogene 29:635–646).
Immunohistochemistry Analysis: A representative lot of this antibody detected Sulf-2 in Human lung and squamouse cell carcinoma tissue (Lemjabbar-Alaoui, H., et al., (2010) Oncogene 29:635–646).
ELISA: A representative lot of this antibody detected Sulf-2, but not Sulf-1 by ELISA (Lemjabbar-Alaoui, H., et al., (2010) Oncogene 29:635–646).
Qualità
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Sulf-2 in 10 µg of A549 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Sulf-2 is synthesized as a ~125 kDa pre-protein and is subsequently cleaved into ~75 kDa and ~50 kDa fragments, which are held together by disulfide bonds in the mature protein.
Stato fisico
Altre note
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1