MABC32-AF488
Anti-p62 (Sequestosome-1) Antibody, clone 11C9.2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
EBI3-associated protein of 60 kDa, EBIAP, p60, Phosphotyrosine-independent ligand for the Lck SH2 domain of 62 kDa, Ubiquitin-binding protein p62
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgM
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SQSTM1(8878)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Flow Cytometry Analysis: A 1:400 dilution from a representative lot detected p62 Sequestosome-1 in one million HeLa cells.
Qualità
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected p62 (Sequestosome-1) in HeLa cells.
Descrizione del bersaglio
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2