MABC182
Anti-NRF-1 Antibody, clone 10B11.1
clone 10B11.1, from mouse
Sinonimo/i:
Nuclear respiratory factor 1, Alpha-pal, Alpha palindromic-binding protein, NRF-1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
10B11.1, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2bκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NRF1(4899)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Apoptosis & Cancer
Transcription Factors
Qualità
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected NRF-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1