MABC112
Anti-RASSF1 Antibody, clone 5C9.1
clone 5C9.1, from mouse
Sinonimo/i:
Ras association domain-containing protein 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
5C9.1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1κ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RASSF1(11186)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Qualità
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected RASSF1 in 10 µg of human brain tissue lysate.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1