MAB8722RU
Anti-Rabies Antibody, clone C10-62-52-2
isotype IgG2a, purified antibody, suitable for immunofluorescence
Sinonimo/i:
Rabies Antiserum
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
C10-62-52-2, monoclonal
Purificato mediante
using Protein A (Affinity Purified)
Reattività contro le specie
rabies virus
Confezionamento
antibody small pack of 100 μg
tecniche
immunofluorescence: suitable
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
2-8°C
Immunogeno
Applicazioni
This mouse monoclonal Anti-Rabies clone C10-62-52-2, Cat. No. MAB8722RU, is tested for use in Immunofluorescence, for the detection of Rabies Virus.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2