MAB8183
Anti-EBV MA-gp350/250 Antibody, clone 2L10
clone 2L10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Membrane Antigen gp350/250
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2L10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Specificità
Applicazioni
ELISA (Non neutralizing)
Immunoblotting (weak)
Stato fisico
Altre note
Note legali
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2