MAB5504A4
Anti-Vesicular Glutamate Transporter 2 Antibody, Alexa Fluor™ 488 | MAB5504A4
clone 8G9.2, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Sinonimo/i:
Vesicular glutamate transporter 2, VGluT2, Differentiation-associated BNPI, Differentiation-associated Na(+)-dependent inorganic phosphate cotransporter, Solute carrier family 17 member 6
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
ALEXA FLUOR™ 488
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
8G9.2, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SLC17A6(57084)
rat ... Slc17A6(84487)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualità
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Vesicular Glutamate Transporter 2 in adult mouse brain tissue.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Adult mouse brain tissue
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2