MAB5478
Anti-Retinoid X Receptor α Antibody
ascites fluid, Chemicon®
Sinonimo/i:
RXRalpha
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
monoclonal
Reattività contro le specie
human, mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... RXRA(6256)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunocytochemistry (transfected cells): 1:500-1:5,000
Immunoprecipitation (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
Gel shift (endogenous and recombinant protein): 1:500-1:5,000
ELISA: 1:500-1:5,000
Optimal working dilutions must be determined by end user.
WGK 1