Key Documents
MAB5260Z
Sigma-Aldrich
Anticorpo anti-fattore di crescita nervosa, clone 27/21, privo di azoturi
clone 27/21, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
NGF, MAB5260
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
27/21, monoclonal
Reattività contro le specie
human, rat, bovine, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
neutralization: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NTF3(4908)
Specificità
Reagisce specificamente con la subunità beta di NGF di topo, sia nella forma 2,5 S che in quella 7 S.
Immunogeno
Forma 2,5 S di NGF di topo.
Applicazioni
Categoria di ricerca
Neuroscienze
La rivelazione del fattore di crescita nervosa tramite questo anticorpo anti-fattore di crescita nervosa, clone 27/21, senza azoturo, è convalidata per l′uso nelle analisi di ELISA e NEUT.
Questo anticorpo serve per neutralizzare l′NGF nelle colture cellulari e si usa negli esperimenti di immuno-simpatectomia.
Le diluizioni di lavoro ottimali vanno messe a punto dall′utente finale.
Sotto categoria di ricerca
Neurochimica & Neurotrofine
Linkage
Sostituisce: 04-1119
Stato fisico
Formato: purificato
Immunoglobuline di topo purificate con proteina A in fosfato di sodio 20 mM, NaCl 250 mM, pH 7,6, senza conservanti.
Purificato con proteina A
Stoccaggio e stabilità
Si conserva a 2–8°C per 6 mesi dalla data di spedizione. Suddividere in aliquote per evitare ripetuti cicli di congelamento e scongelamento Per recuperare quanto più prodotto possibile, centrifugare il contenitore originale dopo lo scongelamento e prima di rimuovere il tappo.
Risultati analitici
Controllo
Tessuto cerebrale
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Mikk Raba et al.
Frontiers in cellular neuroscience, 10, 66-66 (2016-03-26)
Postnatal maturation of the neurons whose main phenotype and basic synaptic contacts are already established includes neuronal growth, refinement of synaptic contacts, final steps of differentiation, programmed cell death period (PCD) etc. In the sympathetic neurons, postnatal maturation includes permanent
Large-scale production of dsRNA and siRNA pools for RNA interference utilizing bacteriophage phi6 RNA-dependent RNA polymerase.
Aalto, AP; Sarin, LP; van Dijk, AA; Saarma, M; Poranen, MM; Arumae, U; Bamford, DH
RNA null
M Jakobson et al.
Cell death & disease, 4, e777-e777 (2013-08-24)
N-Bak is a neuron-specific BH3-only splice variant of pro-apoptotic Bcl-2 family member Bak. We have shown that its mRNA is stable in the neurons, whereas the protein cannot be detected by antibodies, suggesting a strong translational arrest of the mRNA.
Patricia Cassina et al.
Journal of neurochemistry, 93(1), 38-46 (2005-03-19)
Fibroblast growth factor-1 (FGF1 or acidic FGF) is highly expressed in motor neurons. FGF-1 is released from cells by oxidative stress, which might occur from SOD-1 aberrant function in amyotrophic lateral sclerosis (ALS). Although FGF-1 is known to be neuroprotective
E Stener-Victorin et al.
Obesity science & practice, 2(4), 426-435 (2017-01-17)
Insulin sensitivity is ~40% lower in women with polycystic ovary syndrome (PCOS) than in controls. We tested the hypothesis that 5 weeks of electroacupuncture treatment improves glucose regulation and androgen levels in overweight/obese women with PCOS. Seventeen women with PCOS, aged