MAB4307
Anti-Mouse Leukemia Inhibitory Factor Antibody, clone 2H2.2
clone 2H2.2, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
mLIF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2H2.2, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
sample type neural stem cell(s)
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIF(3976)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
EIA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Mouse DA-1a cells
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2