MAB390
Anti-p75 LNGFR Antibody, Saporin conjugated, clone 192
clone 192, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
CD271 antigen, Low affinity neurotrophin receptor p75NTR, Low-affinity nerve growth factor receptor, NGF receptor, low affinity nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor, nerve growth factor receptor (TNFR superfamily, member 16), p75 IC
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
saporin
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
192, monoclonal
Reattività contro le specie
rat
Non deve reagire con
human, mouse
Confezionamento
antibody small pack of 25 μg
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NGFR(4804)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
A previous lot of this antibody was used in IH(P).
Immunocytochemistry:
A previous lot of this antibody was used in IC.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Neurochemistry & Neurotrophins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Brain tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2