MAB3750
Anti-LEF-1 Antibody, all isoforms, clone 1C3.1D10
clone 1C3.1D10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Lymphoid Enhancer Factor 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1C3.1D10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
input
sample type hematopoietic stem cell(s)
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LEF1(51176)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Stem Cell Research
Neural Stem Cells
Hematopoietic Stem Cells
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Jurkat cell lysate and human colon adenocarcinoma tissue
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2