MAB3468
Anti-β Galactosidase Antibody, clone DC1-4C7
ascites fluid, clone DC1-4C7, Chemicon®
About This Item
Origine biologica
mouse
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
DC1-4C7, monoclonal
Reattività contro le specie
E. coli, vertebrates
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GLB1(2720)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Epitope Tags & General Use
Epitope Tags
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1