Documenti fondamentali
MAB335
Sigma-Aldrich
Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11
clone SP11, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
VAMP
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
SP11, monoclonal
Reattività contro le specie
human, feline, pig
Non deve reagire con
rat
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VAMP1(6843)
Specificità
Synaptobrevin [VAMP], 16kDa protein. Not reactive with bacterially expressed fusion protein.
Applicazioni
Immunohistochemistry at 1:100-1:200
Formalin fixed (fixed <4 weeks), paraffin embedded
Frozen
4% Paraformaldehyde
Western blotting at 1:100-1:1,000.
ELISA at 1:500
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
This Anti-Synaptobrevin Antibody, clone SP11 is validated for use in ELISA, WB, IH(P) for the detection of Synaptobrevin.
Stato fisico
Format: Purified
Liquid in 0.02 MPB and 0.25M NaCl, PH 7.6 with 0.1% sodium azide.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
WGK 2