MAB3075
Anti-G Protein Giα-1 Antibody, clone R4
ascites fluid, clone R4, Chemicon®
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
ascites fluid
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
R4, monoclonal
Reattività contro le specie
guinea pig, bovine, mouse, rat, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
western blot: suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
bovine ... Gnai1(281790)
human ... GNAI1(2770)
mouse ... Gnai1(14677)
rat ... Gnai1(25686)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Labels a single protein band of 39 - 42 kDa in bovine and rat membranes.
Optimal working dilutions must be determined by end user.