MAB1932
Anti-Fibronectin Antibody, mid-molecule, clone 875A51
clone 875A51, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Anti-CIG, Anti-ED-B, Anti-FINC, Anti-FN, Anti-FNZ, Anti-GFND, Anti-GFND2, Anti-LETS, Anti-MSF, Anti-SMDCF
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
875A51, monoclonal
Reattività contro le specie
canine, human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Microscopy
Western blotting at 1-5 μg/ml
Final working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 2