MAB1905-I
Anti-Laminin α1/β1 Antibody, clone AL-4
clone AL-4, from rat
Sinonimo/i:
Laminin subunit beta-1, Laminin subunit alpha-1, Laminin α1/β1, Serine/threonine-protein kinase PLK4
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
AL-4, monoclonal
Reattività contro le specie
mouse
tecniche
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Lama1(16772)
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
ECM Proteins
Qualità
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected Laminin α1/β1 in 10 µg of Laminin purified protein.
Descrizione del bersaglio
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Laminin purified protein
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1