Documenti
MAB1281C3
Sigma-Aldrich
Anti-Nuclei Antibody, clone 235-1, Cy3 conjugate
clone 235-1, from mouse, CY3 conjugate
Sinonimo/i:
HuNu
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
CY3 conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
235-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunocytochemistry: suitable
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Descrizione generale
Le tecniche di sostituzione cellulare, come le terapie con cellule staminali o fetali, sono molto promettenti per diverse malattie. Il trapianto interspecie tra cellule o tessuti umani e animali necessita dell′identificazione e localizzazione del materiale proveniente dal donatore nell′ambiente dell′ospite. Gli anticorpi specifici per i nuclei umani sono utili marcatori citologici e istologici per l′identificazione delle cellule umane in modelli di xenotrapianti. MAB1281 colora il nucleo di tutti i tipi di cellule di uomo e primate e con una colorazione nucleare diffusa. I cromosomi si colorano negativamente nelle cellule in metafase. L′anticorpo non reagisce con i nuclei di topo o di ratto.
Immunogeno
Nuclei umani
Applicazioni
&
&
Categoria di ricerca
Colture cellulari
Ricerca su cellule staminali
Testato in immunocitochimica su cellule staminali mesenchimali del midollo osseo umano (SCR108). Immunocitochimica: una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rilevato i nuclei nelle cellule staminali mesenchimali del midollo osseo umano (SCR108). Testato mediante immunocitochimica in cellule staminali embrionali umane H9.Analisi immunocitochimica: Immunocitochimica: Una diluizione 1:100 di questo anticorpo ha rilevato TRA-1-60 nelle cellule staminali embrionali umane H9. Testato in immunocitochimica su fibroblasti embrionali primari di topo (PMEF). Immunocitochimica: una diluizione 1:200 di questo anticorpo non ha rilevato i nuclei nei fibroblasti embrionali primari di topo (PMEF).
Qualità
Evaluated by Immunocytochemistry in human foreskin fibroblasts (SCC058). Immunocitochimica: A 1:50 dilution of this antibody detected nuclei in human foreskin fibroblasts (SCC058).
Stato fisico
IgG1 monoclonali di topo purificate coniugate con biotina, in PBS con 0.1% di azoturo di sodio e 15 mg/ml BSA.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 2-8ºC in aliquote non diluite al riparo dalla luce per un massimo di sei mesi dalla data di ricevimento.
Risultati analitici
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Not finding the right product?  
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Hyun Ju Lee et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 194(8), 3634-3645 (2015-03-15)
Exogenously administered mesenchymal stem/stromal cells (MSCs) suppress autoimmunity despite transient engraftment. However, the mechanism is unclear. In this study, we report a novel mechanism by which MSCs modulate the immune system by recruiting myeloid-derived suppressor cells in a mouse model
Tetsuro Tamaki et al.
Frontiers in physiology, 6, 165-165 (2015-06-18)
Skeletal muscle makes up 40-50% of body mass, and is thus considered to be a good adult stem cell source for autologous therapy. Although, several stem/progenitor cells have been fractionated from mouse skeletal muscle showing a high potential for therapeutic
Youya Nakazawa et al.
Scientific reports, 8(1), 4013-4013 (2018-03-07)
Recent studies suggest a functional involvement of Epithelial-Mesenchymal Transition (EMT) in tumor chemoresistance. Specifically, EMT is associated with chemoresistance and poor prognosis in triple-negative breast cancer. However, no effective therapy targeting EMT has been developed. Here, we report that periostin
Ludovic Zimmerlin et al.
Methods in molecular biology (Clifton, N.J.), 2416, 133-156 (2021-12-07)
Tankyrase/PARP inhibitor-regulated naïve human pluripotent stem cells (TIRN-hPSC) represent a new class of human stem cells for regenerative medicine that can differentiate into multi-lineage progenitors with improved in vivo functionality. Chemical reversion of conventional, primed hPSC to a TIRN-hPSC state
Eleana Manousiouthakis et al.
Journal of tissue engineering and regenerative medicine, 13(9), 1712-1723 (2019-07-07)
Bidirectional interactions between the human central nervous system and the gastrointestinal tract, via the enteric nervous system, are unmapped and central to many human conditions. There is a critical need to develop 3D human in vitro intestinal tissue models to