MAB10750
Anti-LIMK1 Antibody, clone 40/00-1B11-1-1
clone 40/00-1B11-1-1, from rat
Sinonimo/i:
LIM domain kinase 1, LIM motif-containing protein kinase
About This Item
Origine biologica
rat
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
40/00-1B11-1-1, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
mouse (based on 100% sequence homology)
tecniche
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... LIMK1(3984)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualità
Western Blot Analysis: 0.5 µg/ml of this antibody detected LIMK1 on 10 µg of PC3 cell lysate.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Risultati analitici
PC3 cell lysate
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1