MAB10050
Anti-CCT-beta Antibody, clone F39 P7 F11
clone F39 P7 F11, Chemicon®, from mouse
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
F39 P7 F11, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PCYT1B(9468)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Protein Trafficking
Chaperones
Optimal antibody dilution must be determined by end-user.
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Tested on Hela cell lysate
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2