JL-1L-BK
Intermediates For Further Manufacturing Use (FFMU) - Rare Specificities
Anti-Jka from the clone MS-15, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinonimo/i:
Anti-Jka (clone MS-15), FFMU
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
MS-15, monoclonal
Stato
liquid
Confezionamento
pack of 1 L
Concentrazione
6-23 mg/mL protein (Total Protein Range)
tecniche
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotipo
IgM
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Categorie correlate
Descrizione generale
For the formulation of Anti-Jka blood typing reagents or devices.
Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Licensed by the US FDA under a shared manufacturing agreement.
Applicazioni
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1