Documenti
HX0600
Supelco
Hydrobromic Acid
48%, Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Hydrogen Bromide Solution, Hydrobromic Acid
About This Item
Codice UNSPSC:
12352301
product name
Hydrobromic Acid 48%, Meets ACS Specifications GR ACS
Tensione di vapore
10.6 hPa ( 20 °C)
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
47.0-49.0% HBr
Impurezze
≤0.001% Phosphate (PO4)
≤0.003% Iodide (I)
≤0.003% Sulfate and sulfite (as SO4)
≤0.01 ppm Selenium (Se)
≤0.05% Chloride (Cl)
≤1 ppm Iron (Fe)
≤5 ppm Heavy metals (as Pb)
Residuo alla calcinazione
≤0.002%
Colore
yellow
P. eboll.
126 °C/1013 hPa
Punto di fusione
-11 °C
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Assay: 47.0-49.0%
Chloride (Cl): 0.05% max
Color: Yellow
Form: Liquid
Heavy metals (as Pb): 5ppm max
Iodide (I): 0.003% max
Iron (Fe): 1ppm max
Phosphate (PO4): 0.001% max
Residue after ignition: 0.002% max
Selenium (Se): 0.01ppm max
Sulfate and sulfite (as SO4): 0.003% max
Pittogrammi
CorrosionExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1