Key Documents
HTS031M
Sigma-Aldrich
Preparazione di membrane con CRTH2 ChemiSCREEN
Human CRTH2 / DP2 / GPR44 GPCR membrane preparation for Radioligand binding Assays & GTPgammaS binding.
About This Item
Codice UNSPSC:
41106514
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in Chem-1 cells
Produttore/marchio commerciale
ChemiScreen
Chemicon®
tecniche
ligand binding assay: suitable (GTPγS)
radioligand binding assay (RLBA): suitable
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Descrizione generale
CRTH2 umana
La molecola omologa del recettore chemiotattico espresso sulle cellule Th2 (CRTH2) è un recettore accoppiato a proteina G (GPCR) correlato ai recettori chemiotattici simili ai recettori per i peptidi formilati (FPR) che risulta altamente espresso su linfociti Th2, eosinofili, basofili e linfociti T citotossici di tipo 2 (Nagata et al., 1999). Il ligando più potente di CRTH2 è la prostaglandina PGD2, uno dei principali mediatori della reazione allergica derivato dai mastociti (Hirai et al., 2001). Poiché anche un altro GPCR denominato DP è attivato da PGD2, il contributo relativo di DP e di CRTH2 alla reazione allergica mediata da PGD2 è in fase di studio. Un antagonista a piccola molecola di CRTH2, ramatroban, attenua la iperresponsività bronchiale mediata da PGD2 e l′infiammazione indotta da antigene (Sugimoto et al., 2003; Shichijo et al., 2003). Le preparazioni di membrane con CRTH2 di Chemicon sono preparazioni di membrane grezze ottenute dalle nostre linee cellulari proprietarie ricombinanti e stabili che garantiscono livelli elevati di espressione di superficie di GPCR, pertanto rappresentano lo strumento ideale nelle applicazioni HTS per lo screening delle interazioni antagonisti di PGD2/CRTH2. Le preparazioni di membrane mostrano un Kd di 10 nM per la [3H]-prostaglandina D2. Con 2,5 μg/pozzetto di preparazione di membrane con CRTH2 e 10 nM di [3H]-prostaglandina D2, si ottiene un rapporto segnale vs background superiore a 5 volte.
Applicazioni
Saggio di binding a radioligandi e a GTPgammaS.
Azioni biochim/fisiol
Classe di GPCR: A
Proteina target: CRTH2 / DP2 / GPR44
Sottofamiglia bersaglio: prostanoidi
Confezionamento
1 mL
Qualità
Valori del rapporto segnale:background e del legame specifico ottenuti in un saggio di binding competitivo con preparazione di membrane con CRTH2 e prostaglandina D2 non marcata.
10 g/pozzetto
Segnale:background 12,2
Legame specifico (cpm) 4.307
Valori di IC50 dei ligandi ottenuti in un saggio di binding competitivo con preparazione di membrane con CRTH2.
IC50 (nM) prostaglandina D2 4,5
13,14-diidro-15-cheto prostaglandina D2 14,7
BW A868C 7429
SPECIFICHE: 1 unità = 10 g
Bmax: 13,93 pmol/mg
Kd: 10 nM
Specifiche
Condizioni di incubazione
Le membrane vengono miscelate con il ligando radioattivo e il competitor non marcato (per le concentrazioni testate, vedere le Figure 1 e 2) in tampone di binding in una piastra a 96 pozzetti in materiale non legante, quindi vengono incubate per 1-2 h. Prima della filtrazione, una piastra di raccolta FC a 96 pozzetti (Millipore N° Cat. MAHF C1H) viene rivestita con polietilenimmina allo 0,33% per 30 min, quindi viene lavata con HEPES 50mM, pH 7,4, e BSA allo 0,5%. La reazione di binding viene trasferita nella piastra filtrante e lavata 3 volte (1 mL/pozzetto per ogni lavaggio) con tampone di lavaggio. La piastra viene asciugata e contata.
Tampone di binding: HEPES 50 mM, MnCl2 10 mM, EDTA 1 mM, BSA allo 0,2%, pH a 7,0 e filtrazione.
Tampone di lavaggio: HEPES 50 mM, NaCl 0,5 M, pH a 7,4 e filtrazione.
Radioligando: [3H] prostaglandina D2 (Amersham, N° Cat.: TRK734)
Stato fisico
Liquido in tampone di packaging: Tris 50 mM, pH 7,4, glicerolo al 10% e BSA all′1%, senza conservanti. Metodo di packaging: Le proteine delle membrane sono state portate alla concentrazione di 0,5 mg/mL in 1 mL di tampone di packaging, congelate rapidamente e conservate a -80°C.
Stoccaggio e stabilità
Conservare in congelatore a -70°C per un massimo di 2 anni. Non congelare e scongelare.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
K Nagata et al.
Journal of immunology (Baltimore, Md. : 1950), 162(3), 1278-1286 (1999-02-11)
The search for reliable marker molecules discriminating between human Th1 and Th2 cells identified a gene encoding a novel member of the G protein-coupled leukocyte chemoattractant receptor family, which is selectively expressed in Th2 but not Th1 lineage cells, thereby
Michitaka Shichijo et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 307(2), 518-525 (2003-09-17)
We cloned, expressed, and characterized in vitro and in vivo the gene encoding the rat ortholog of chemoattractant receptor-homologous molecule expressed on Th2 cells (CRTH2), a G protein-coupled receptor for prostaglandin D2 (PGD2). Quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction analysis demonstrated
T Matsuoka et al.
Science (New York, N.Y.), 287(5460), 2013-2017 (2000-03-17)
Allergic asthma is caused by the aberrant expansion in the lung of T helper cells that produce type 2 (TH2) cytokines and is characterized by infiltration of eosinophils and bronchial hyperreactivity. This disease is often triggered by mast cells activated
Hiromi Sugimoto et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 305(1), 347-352 (2003-03-22)
Ramatroban (Baynas, BAY u3405), a thromboxane A(2) (TxA(2)) antagonist marketed for allergic rhinitis, has been shown to partially attenuate prostaglandin (PG)D(2)-induced bronchial hyperresponsiveness in humans, as well as reduce antigen-induced early- and late-phase inflammatory responses in mice, guinea pigs, and
H Hirai et al.
The Journal of experimental medicine, 193(2), 255-261 (2001-02-24)
Prostaglandin (PG)D2, which has long been implicated in allergic diseases, is currently considered to elicit its biological actions through the DP receptor (DP). Involvement of DP in the formation of allergic asthma was recently demonstrated with DP-deficient mice. However, proinflammatory