Documenti
HIL18MAG-66K
Millipore
Kit MILLIPLEX® Human IL-18 Singleplex con sferette magnetiche per IL-18 umana
Sinonimo/i:
Magnetic bead assay
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
Descrizione generale
“Citochina” è un termine generico usato per un gruppo diversificato di proteine e peptidi solubili che agiscono da regolatori in condizioni sia normali, sia patologiche, modulando le funzioni di singole cellule e di tessuti. Queste proteine mediano anche interazioni dirette tra cellule e regolano processi che hanno luogo nello spazio extracellulare. Le citochine differiscono dagli ormoni in quanto agiscono su un più ampio spettro di cellule bersaglio. Inoltre, diversamente dagli ormoni, non vengono prodotte da cellule specializzate organizzate in ghiandole specifiche. Il gruppo di proteine dette citochine include linfochine, interferoni, fattori stimolanti colonie e chemochine. La ricerca su citochine e chemochine svolge un ruolo significativo per un′approfondita conoscenza del sistema immunitario e la sua risposta multiforme alla maggior parte degli antigeni, ma anche di condizioni patologiche quali malattie infiammatorie, reazioni allergiche, sindrome dell'intestino irritabile (IBD), sepsi e cancro.
Il pannello MILLIPLEX® Human IL-18 Singleplex per l′analisi della IL-18 umana consente di focalizzarsi sul potenziale terapeutico di questa sostanza, nonché sulla modulazione della sua espressione.
La piattaforma Luminex® xMAP® utilizza un saggio immunologico con sfere magnetiche che offre una velocità e una sensibilità ideali per quantificare simultaneamente più analiti, migliorando sensibilmente la produttività senza perdere quantitativi preziosi di campione.
Tipo di pannello: citochine/chemochine
Applicazioni
  • Analita: IL-18
  • Tipo di campione raccomandato: siero, plasma, surnatante di colture tissutali
  • Diluizione del campione raccomandata: siero e plasma tal quali. Il surnatante delle colture tissutali può richiedere una diluizione con un mezzo di controllo appropriato prima del saggio
  • Tempo di esecuzione del saggio: incubazione primaria di due ore o nel corso della notte. Per risultati ottimali, si raccomanda l′incubazione nel corso della notte
  • Categoria di ricerca: infiammazione & immunologia
  • Sottocategoria di ricerca: obesità, disturbi metabolici, infiammazione & meccanismi autoimmuni
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Respiratory Tract
Visita l’Archivio dei documenti
Gyoung Nyoun Kim et al.
PLoS pathogens, 17(12), e1010092-e1010092 (2021-12-17)
The development of safe and effective vaccines to prevent SARS-CoV-2 infections remains an urgent priority worldwide. We have used a recombinant vesicular stomatitis virus (rVSV)-based prime-boost immunization strategy to develop an effective COVID-19 vaccine candidate. We have constructed VSV genomes
Chuanhai Cao et al.
Frontiers in aging neuroscience, 14, 829049-829049 (2022-05-20)
The immune system plays a critical role in the development and progression of Alzheimer's disease (AD). However, there is disagreement as to whether development/progression of AD involves an over-activation or an under-activation of the immune system. In either scenario, the
Devalingam Mahalingam et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 26(1), 71-81 (2019-11-07)
Pelareorep is an intravenously delivered oncolytic reovirus that can induce a T-cell-inflamed phenotype in pancreatic ductal adenocarcinoma (PDAC). Tumor tissues from patients treated with pelareorep have shown reovirus replication, T-cell infiltration, and upregulation of PD-L1. We hypothesized that pelareorep in