Documenti
HADK1MAG-61K
Millipore
Gruppo 1 di microsfere magnetiche per adipochine umane MILLIPLEX® - saggio endocrino multiplex
The Human Adipokine Panel 1, using the Luminex xMAP technology, enables the simultaneous analysis of five biomarkers in human serum or plasma samples.
About This Item
Codice UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Livello qualitativo
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milliplex®
assay range
accuracy: 87%
(Resistin)
accuracy: 89%
(Adiponectin)
sensitivity: 10 pg/mL
(MinDC+2SD; Adipsin)
sensitivity: 21 pg/mL
(MinDC+2SD; Adiponectin)
sensitivity: 3.5 pg/mL
(MinDC+2SD; Lipocalin-2/NGAL)
sensitivity: 4.4 pg/mL
(MinDC+2SD; Resistin)
sensitivity: 5.8 pg/mL
(MinDC+2SD; PAI-1)
standard curve range: 13-200,000 pg/mL
(Adipsin)
standard curve range: 26-400,000 pg/mL
(Adiponectin)
standard curve range: 3.2-50,000 pg/mL
(Lipocalin-2/NGAL)
standard curve range: 6.4-100,000 pg/mL
(Resistin)
standard curve range: 9.6-150,000 pg/mL
(PAI-1 (total))
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <10%
(Adipsin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <15%
(Adiponectin)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <15%
(Lipocalin-2/NGAL)
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <20%
(PAI-1 (total))
inter-assay cv: <10%
intra-assay cv: <20%
(Resistin)
tecniche
multiplexing: suitable
Metodo di rivelazione
fluorometric (Luminex xMAP)
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
In precedenza si riteneva che il ruolo del tessuto adiposo bianco fosse limitato alla riserva di energia e alla protezione degli organi interni. La scoperta della secrezione della leptina da parte degli adipociti nel 1994 ha permesso di comprendere che il tessuto adiposo bianco è coinvolto in numerosi processi metabolici e fisiologici. Gli adipociti secernono diversi ormoni chiamati adipochine che svolgono funzioni quali l′appetito e l′equilibrio energetico, la sensibilità all′insulina e il metabolismo lipidico. L′adiponectina è un′adipochina coinvolta nella regolazione del metabolismo dei lipidi e del glucosio, influenzando la risposta dell′organismo all′insulina. L′adiponectina ha anche effetti antinfiammatori sul rivestimento cellulare delle pareti dei vasi sanguigni, il che può contribuire a spiegare l′associazione tra livelli elevati della stessa e ridotto rischio di infarto miocardico.
Il gruppo 1 per le adipochine umane MILLIPLEX ® è un kit a 5 componenti da usare per la quantificazione simultanea di uno qualunque o tutti i seguenti analiti in campioni di siero o di plasma: adiponectina, adipsina, lipocalina-2/NGAL, PAI-1 totale e resistina. Il kit utilizza un formato a 96 pozzetti, contiene un cocktail standard liofilizzato, due controlli di qualità per saggio interno e può misurare fino a 38 campioni in duplicato.
La piattaforma Luminex® xMAP® usa un formato di saggio immunologico con microsfere magnetiche per una velocità e una sensibilità ideali al fine di effettuare simultaneamente il rilevamento quantitativo di più analiti, migliorando notevolmente la produttività senza perdere il prezioso volume del campione.
Tipo di gruppo: metabolismo
Applicazioni
  • Analiti: adiponectina adipsina lipocalina-2/NGAL, PAI-1 (totale) resistina
  • Tipo di campione raccomandato: siero e plasma umani
  • Diluizione raccomandata del campione: 25 μL per pozzetto di siero o plasma diluito 1:400
  • Tempo di esecuzione del saggio: tutta la notte (16-18 ore) at 2-8 °C.
  • Categoria di ricerca: metabolismo
  • Sottocategoria di ricerca: endocrina
Caratteristiche e vantaggi
Scegliendo gli analiti disponibili in questo gruppo è possibile progettare il proprio kit multiplex.
Altre note
Per la linearità della diluizione, contattare l′assistenza tecnica.
Note legali
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Pittogrammi
Skull and crossbonesEnvironment
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visita l’Archivio dei documenti
Emily Eruysal et al.
Alzheimer's & dementia (Amsterdam, Netherlands), 11, 646-653 (2019-09-14)
Lipocalin-2 is an acute-phase protein with pleotropic functions that has been implicated in several diseases including Alzheimer's disease (AD). However, it is unknown if circulating lipocalin-2 levels are altered in the preclinical stage of AD, where AD pathology has accumulated
Ingrid V Hagen et al.
The British journal of nutrition, 116(4), 648-657 (2016-07-02)
The aim of the present study was to examine whether high intake of lean or fatty fish (cod and farmed salmon, respectively) by healthy, normal-weight adults would affect risk factors of type 2 diabetes and CVD when compared with lean
Vinicius J B Martins et al.
The British journal of nutrition, 112(6), 937-944 (2014-07-30)
Undernutrition in early life has been reported to be closely associated with the development of non-communicable diseases in adulthood. Adequate treatment is important for reversing these effects. In the present study, we investigated the effects of undernutrition and anthropometric recovery
Ida Heir Hovland et al.
European journal of nutrition, 59(3), 1013-1029 (2019-04-12)
To examine whether supplementation with low doses of fish or milk proteins would affect glucose regulation and circulating lipid concentrations in overweight healthy adults. Ninety-three overweight adults were assigned to receive 2.5 g protein/day from herring (HER), salmon (SAL), cod (COD)
Diana Silva et al.
PloS one, 14(4), e0215475-e0215475 (2019-04-19)
Adipose tissue-derived adipokines are pro-inflammatory cytokines involved in metabolic-related diseases and can be influenced by diet and exercise. We aimed to compare the effect of a Mediterranean (MdM) compared with Fast Food (FFM) meal on the exercise induced adipokines changes.
Contenuto correlato
Multiplex immunoassays save time and sample volume in metabolic syndrome research, providing comprehensive insights into related conditions.