Documenti fondamentali
GSWP047S0
Millipore
SO-Pak Filters 0.22µm 47mm white plain
Microbiological analysis
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE)
plain filter
white filter
Sterilità
sterile; ethylene oxide treated
Caratteristiche
hydrophilic
Confezionamento
box of 10 envelopes containing 10 pak
Diam. filtro
47 mm
Dimensione pori
0.22 μm pore size
input
sample type bottled water
sample(s) (environmental)
sample type beer
sample type cosmetics
sample type beverage(s)
sample type food(s)
sample type soft drink
sample type cider
sample type pharmaceutical(s)
sample type wine
sample type sport drink
applicazioni
bioburden testing
clinical
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
SO Pak filters - 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, presterilized.
Applicazioni
Microbiological analysis
Confezionamento
Sterile pack: 10 resealable envelopes containing 10 filters and 10 pads, sterile
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
CAS No.
Certificati d'analisi (COA)