Vai a
FTPF04083
Guarnizione, TC 1 1/ 2", OD 1", EPDM, con labbro, set di 10
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 each
Spedizione prevista il05 ottobre 2026daMerck Life Science S.r.l.
46,30 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41116500
46,30 €
Spedizione prevista il05 ottobre 2026Dettagli
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
technique(s)
tangential flow filtration (TFF): suitable
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FTPF03077FTPF03078FTPF08190
description
-
description
-
description
-
description
-
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Quality Level
SP2
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)