Vai a
FMLW04700
Filtri a membrana PTFE con pori da 5,0 μm
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Fluoropore
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 filters
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
846,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
5.0 μm pore size, ≥60 % porosity
Material:
PTFE membrane, gridded filter, white filter
Feature:
hydrophobic
Diam.:
47 mm
Sterility:
non-sterile
846,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Get a compatible glass filter holder. Try XX1014700
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
PTFE membrane, gridded filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophobic
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
0.82 L/min-cm2 air flow rate at 0.028 psi, 130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), 236 mL/min-cm2 liquid flow rate (27.5 in Hg (100% IPA))
diam.
47 mm
filter diam.
47 mm
thickness
254 μm , Typical
matrix
Fluoropore®
pore size
5.0 μm pore size, ≥60 % porosity
bubble point
≥0.07 bar (0.97 psi), 100% IPA
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
A differenza dei mezzi filtranti fibrosi, che intrappolano le particelle nella loro matrice, le membrane Fluoropore® (PTFE idrofobo) raccolgono le particelle sulla propria superficie, il che le rende candidate ideali per l'uso nelle applicazioni di monitoraggio delle particelle aerodisperse. La raccolta superficiale assicura una migliore efficienza nelle rivelazioni e misure di FWHM più basse. (FWHM è definito come la piena ampiezza a metà altezza massima del picco P0-218 ottenuto durante il campionamento dell'aria ambiente).
•Elevata efficienza di cattura
•Caduta di pressione estremamente bassa
•Maggiore capacità di flusso
•Il supporto di colore nero assicura il corretto orientamento
Scelta delle dimensioni dei pori:
le membrane Fluoropore sono disponibili con dimensioni dei pori di 3 µm (FSLW) e 5 µm (FMLW) - la dimensione dei pori più piccola fornisce un basso FWHM; la dimensione dei pori più grande ha una caduta di pressione molto bassa e una maggiore capacità di flusso, che riduce al minimo il numero di sostituzioni del filtro.
Materiale di supporto a contrasto:
il supporto bianco del nostro filtro FMLW è grigliato per aiutare a identificare l'orientamento della membrana per la corretta installazione nei dispositivi di campionamento.
Codice del filtro: FMLW
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Need a custom membrane filter? Click here to request a custom membrane filter or unique and large package sizes that may not be available via our website.
Application
  • Chiarificazione di soluzioni acide e alcaline e di solventi
  • Filtrazione o sfiato di gas
  • Spettroscopia UV
  • Monitoraggio delle particelle
  • Filtrazione di fasi mobili per HPLC, UPLC, LC-MS/MS
  • Analisi di microplastiche
Legal Information
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
FALP09050FHLP04700FALP14250
description
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 90 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 47 mm, hydrophobic
description
Fluoropore®, filter diam. 142 mm, hydrophobic
pore size
≥60 % porosity, 5.0 μm pore size
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
pore size
>60 % porosity, 0.45 μm pore size
pore size
1.0 μm pore size, ≥65 % porosity
diam.
47 mm
diam.
90 mm
diam.
47 mm
diam.
142 mm
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
manufacturer/tradename
Fluoropore®, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Fluoropore®
parameter
0.82 L/min-cm2 air flow rate at 0.028 psi, 130 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures), 236 mL/min-cm2 liquid flow rate (27.5 in Hg (100% IPA))
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5inHg, methanol), 130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley)
parameter
≥60 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), >0.5 L/min-cm2 air flow rate (Gurley), 100 °C max. temp. (Curling may occur at elevated temperatures)
parameter
≥150 mL/min-cm2 flow rate (27.5 inHg, methanol), ≥300 mL/min-cm2 air flow rate (Gurley), 130 °C max. temp. (Curling observed at elevated temperatures)
material
gridded filter, PTFE membrane, white filter
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
material
white filter, plain filter, PTFE membrane
material
plain filter, PTFE membrane, white filter
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. What is the reason for the difference in air flow rate between the FSLW04700 Millipore Fluoropore with a 3.0 µm pore size and the FMLW04700 Millipore Fluoropore with a 5.0 µm pore size, both made of hydrophobic PTFE and 47 mm membrane?
    1 risposta
    1. The relationship between flow rate and pressure drop is such that the lower the flow rate, the lower the pressure drop. Fluoropore membranes come in 3 and 5 µm pore sizes. The smaller pore size offers low FWHM, while the larger pore size results in very low pressure drop and greater throughput capacity, thereby minimizing the number of filter changeouts.
      *FWHM refers to the full width at half of the maximum height of the P0-218 peak obtained during sampling of room air.
      Utile?
  2. Why is the backing of the FMLW04700 5.0 um PTFE 47mm disc gridded? Additionally, what is the reason for the gridded backing on FMLW03700, FMLW02500, SA1J014I14, and SA1J006I15, which are also "FMLW" discs with different diameters?
    1 risposta
    1. The FMLW04700 5 um PTFE membrane with a white gridded backing is designed for air alpha monitoring of radioactive particles. In this application, the filter membrane must be oriented in the alpha monitoring instrument so that the PTFE side faces the air flow. The gridded backing serves the purpose of making it easy to distinguish between the two sides. The backing is necessary because the PTFE membrane alone can be floppy and difficult to handle, particularly in field testing scenarios.