FCABS350F
Milli-Mark® Anti-TrkA-FITC Antibody
Milli-Mark®, from rabbit
Sinonimo/i:
Neurotrophic tyrosine kinase receptor type, Oncogene TRK, TRK1-transforming tyrosine kinase protein, high affinity nerve growth factor receptor, neurotrophic tyrosine kinase, receptor, type 1
About This Item
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Milli-Mark®
tecniche
flow cytometry: suitable
Isotipo
IgG
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Categorie correlate
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Neurodegenerative Diseases
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
HeLa cells
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2