Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 filters | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 350,00 € |
Informazioni su questo articolo
350,00 €
Quality Segment
material
PVDF membrane, plain filter, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Durapore®, Millipore
parameter
>6 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp., 9 L/min-cm2 air flow rate
diam.
90 mm
filter diam.
90 mm
thickness
125 μm
gravimetric extractables
0.5%
refractive index
n/D 1.42
matrix
Durapore®
pore size
0.65 μm pore size, 70 % porosity
bubble point
≥1.10 bar, air with water at 23 °C
shipped in
ambient
General description
Caratteristiche & vantaggi
- Disponibili con pori di diverse dimensioni (sia nella versione idrofila sia in quella idrofoba), soddisfano qualunque esigenza applicativa
- I filtri a membrana Durapore sono caratterizzati da un adsorbimento proteico molto basso, il che riduce al minimo l'interazione con il vostro campione e consente recuperi ottimali.
Application
Other Notes
- Capacità di ritenzione: microrganismi
- Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
- Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
- Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
- Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
- Dichiarazione sulla conservazione: conservare in luogo asciutto
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Legal Information
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description Durapore®, filter diam. 90 mm, hydrophilic | description Durapore®, filter diam. 13 mm | description Durapore®, filter diam. 13 mm, hydrophilic | description Durapore®, filter diam. 25 mm, hydrophilic |
| parameter >6 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp. | parameter >6 mL/min-cm2 water flow rate, 9 L/min-cm2 air flow rate, 85 °C max. temp. | parameter 0.15 L/min-cm2 air flow rate, >0.33 mL/min-cm2 water flow rate, 85 °C max. temp. | parameter 85 °C max. temp., >15.4 mL/min-cm2 water flow rate, 32 L/min-cm2 air flow rate |
| pore size 0.65 μm pore size, 70 % porosity | pore size 0.65 μm pore size, 70 % porosity | pore size 70 % porosity, 0.1 μm pore size | pore size 5.0 μm pore size, 70 % porosity |
| manufacturer/tradename Millipore, Durapore® | manufacturer/tradename Millipore, Durapore® | manufacturer/tradename Millipore, Durapore® | manufacturer/tradename Durapore®, Millipore |
| diam. 90 mm | diam. 13 mm | diam. 13 mm | diam. 25 mm |
| material PVDF membrane, plain filter, white filter | material PVDF membrane, plain filter, white filter | material white filter, plain filter, PVDF membrane | material PVDF membrane, white filter, plain filter |
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Membrane Durapore® in PVDF idrofilo
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
127-19-5
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?