Vai a
DTTP01300
Filtri a membrana in policarbonato, pori da 0,6 μm
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
greener alternative
Alternativa più ecologica
Sinonimo/i:
Filtri a membrana Isopore
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 filters
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
106,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
40161507
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031602
Pore size:
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
Material:
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
Feature:
hydrophilic
Diam.:
13 mm
Sterility:
non-sterile
106,00 €
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
plain filter, polycarbonate membrane, white filter
sterility
non-sterile
feature
hydrophilic
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
parameter
10 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
diam.
13 mm
filter diam.
13 mm
thickness
25 μm
gravimetric extractables
<1%
refractive index
n/D 1.6
matrix
Isopore
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
bubble point
≥1.52 bar, air with water at 23 °C
greener alternative category
shipped in
ambient
General description
Codice del filtro: DTTP
La membrana Isopore è un filtro a schermo in policarbonato prodotto con tecnologia etching, particolarmente indicato per tutte le analisi in cui il campione viene osservato sulla superficie della membrana. La membrana Isopore offre evidenti vantaggi per l′analisi dei contaminanti aerodispersi e di altre particelle mediante microscopia ottica o elettronica. La membrana Isopore è costituita da un film di policarbonato con una superficie liscia, simile al vetro, per un miglior esame visivo del campione. L′esclusivo processo produttivo assicura pori con diametri precisi e dimensioni omogenee, per un′accurata separazione dei campioni su base dimensionale. L′impiego di filtri appaiati in peso non è in genere necessario, perché il peso di catrame e ceneri è ridotto e costante.
Caratteristiche & vantaggi:
•la struttura della membrana trattiene le particelle sulla superficie, semplificando il conteggio e l′analisi
•le membrane Isopore non si macchiano, riducendo così l′interferenza dello sfondo
•non igroscopiche, si asciugano rapidamente, riducendo il tempo necessario per le analisi
•in microscopia ottica a trasmissione, il materiale translucido non richiede diafanizzazione (disponibili anche nella variante marrone)
Applicazioni:
monitoraggio dell′aria, microscopia ad epifluorescenza, saggi di chemiotassi
Tipo di filtro: filtro a rete
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Application
  • Microscopia a luce riflessa
  • Analisi SEM (microscopia elettronica a scansione)
  • Analisi gravimetriche
  • Monitoraggio dell′aria
  • Analisi delle microplastiche
  • Microplastiche nell′acqua di grado analitico
Legal Information
ISOPORE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Dopo la sterilizzazione in autoclave potrebbe verificarsi una riduzione delle portate.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
DTTP02500GTTP01300ATTP03700
description
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
description
Isopore, filter diam. 13 mm, hydrophilic, white
description
Isopore, filter diam. 37 mm, hydrophilic
pore size
5-20 % porosity, 0.6 μm pore size
pore size
0.6 μm pore size, 5-20 % porosity
pore size
0.22 μm pore size, 13.8 % porosity
pore size
5-20 % porosity, 0.8 μm pore size
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Millipore, Isopore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
manufacturer/tradename
Isopore, Millipore
diam.
13 mm
diam.
25 mm
diam.
13 mm
diam.
37 mm
parameter
62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 10 L/min-cm2-psi air flow rate, ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
140 °C max. temp., 62 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 10 L/min-cm2-psi air flow rate, ~43 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate, 140 °C max. temp., 3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), ~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
parameter
125 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi), 140 °C max. temp., 4.08 L/min-cm2-psi air flow rate, ~85 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
material
polycarbonate membrane, white filter, plain filter
material
polycarbonate membrane, plain filter, white filter
material
white filter, plain filter, polycarbonate membrane
material
plain filter, white filter, polycarbonate membrane
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)