DR1123
Anti-GCM1 Mouse mAb (2E11)
liquid, clone 2E11, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Glial Cells Missing Homolog 1
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2E11, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... GCM1(8521)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see comments)Immunoblotting (1-5 g/ml)Immunocytochemistry (10 g/ml)Paraffin Sections (1.7 g/ml)
Attenzione
Risultati analitici
FHs 173 WE cells, Human stomach tissue, HeLa cells