Documenti fondamentali
CN1H71001
Millipore
Polygard® CART 10" CD7
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Polygard
Lunghezza nominale della cartuccia
10 in. (25 cm)
Dimensione pori
10.0 μm nominal pore size
10.0 μm pore size
Codice cartuccia
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge
Note legali
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany