Documenti fondamentali
CN1202001
Millipore
*PP PLEAT CART 1.2UM 20" C-0
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polypropylene
Livello qualitativo
Dimensione pori
1.2 μm nominal pore size
1.2 μm pore size
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge