Documenti fondamentali
CN0301001
Millipore
*PP PLEAT CART 0.3UM 10" C-0
About This Item
Codice UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiali
polypropylene
Dimensione pori
0.3 μm nominal pore size
0.3 μm pore size
Codice cartuccia
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrizione generale
Device Configuration: Cartridge