Vai a
CDPRM1206
Prefiltro Rogard II
30 cm (12 in.) Protects reverse osmosis (RO) membranes from large particles in tap feed water. For Milli-Q® and Milli-RO™ bowl-style water purification systems.
Sinonimo/i:
Prefiltro Rogard II, 30 cm
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
6 pkg
Spedizione prevista il17 dicembre 2026daMerck Life Science S.r.l.
584,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.14
eCl@ss:
33050190
584,00 €
Spedizione prevista il17 dicembre 2026Dettagli
​
Richiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
polypropylene (Melt blown)
Quality Segment
feature
removes large particles from tap water
packaging
pkg of 6 units
H
30 cm (12 in.)
pore size
5.0 μm pore size
compatibility
for use with Milli-RO™ Bowl systems
shipped in
ambient
General description
Il prefiltro Rogard II, con polipropilene soffiato a fusione (tecnologia melt blown), da 5,0 μm, pretratta l′acqua di rete rimuovendo le particelle di grandi dimensioni. Protegge la membrana da osmosi inversa (RO) dallo sporcamento e dall′ossidazione causata dal cloro.
Da utilizzare con i sistemi di purificazione dell′acqua Milli-Q® e Milli-RO™ "bowl-style".
Application
Il prefiltro Rogard II è impiegato per una protezione ottimale della membrana da RO.
Features and Benefits
  • Protezione ottimale della membrana da osmosi inversa (RO).
  • Garantisce durata e prestazioni del sistema ottimali.
  • Si avvale di una tecnologia di purificazione a filtrazione di profondità.
Legal Information
MILLI-RO is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
CDPRM2606ZSR240PFT0AN3H04700
description
30 cm (12 in.) Protects reverse osmosis (RO) membranes from large particles in tap feed water. For Milli-Q® and Milli-RO™ bowl-style water purification systems.
description
66 cm (26 in.) Protects reverse osmosis (RO) membranes from large particles in tap feed water. For Milli-Q® and Milli-RO™ bowl-style water purification systems.
description
Pretreatment of potable tap water to feed the pure RO water production station
description
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophobic
compatibility
for use with Milli-RO™ Bowl systems
compatibility
for use with Milli-RO™ Bowl systems
compatibility
-
compatibility
-
pore size
5.0 μm pore size
pore size
5.0 μm pore size
pore size
-
pore size
72 % porosity, 30.0 μm pore size
feature
removes large particles from tap water
feature
removes large particles from tap water
feature
-
feature
hydrophobic
packaging
pkg of 6 units
packaging
pkg of 6 units
packaging
pkg of 1 unit
packaging
-
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
ambient
H
30 cm (12 in.)
H
66 cm (26 in.)
H
-
H
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Prefiltro Rogard II
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–9 di 9 domande  
  1. How are consumables changed?
    1 risposta
    1. To help you to change your system's consumables, several video tutorials are available on our YouTube channel: https://youtube.com/playlist?list=PL2TUriaAaEA_IXDCnPbDk6OmrwptjwOHD. For high-flow systems, please keep in mind that all consumable changes must be approved by a 3-digit code that only the person in charge of the system knows.
      Utile?
  2. How can I know which consumables can be used with my system?
    1 risposta
    1. To know which consumables can be used on your system, you can see in the user manual of your system or see all the consumables for each system listed on https://www.sigmaaldrich.com/products/water-purification/milli-q-consumables.
      Utile?
  3. What steps are you taking towards improved sustainability?
    1 risposta
    1. Sustainability is at the heart of our innovations. From reducing water and energy consumption, to minimizing plastic and chemical waste, our dedicated water system engineers are constantly working on new ways to reduce the ecological footprint of our products to better support the sustainability goals we're all striving towards. For more information, we invite you to review the following brochure and infographic which highlight our efforts and achievements: https://www.sigmaaldrich.com/life-science/milliq#sus. Do not hesitate to contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/collections/offices) for further information.
      Utile?
  4. Can I arrange to have my consumables automatically ordered and delivered once a year?
    1 risposta
    1. It's possible to place only one consumable order per year with a specific contract called "Consumable Supply Agreement (CSA)" (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/products/water-purification/milli-q-consumables#csa). For further information, contact your local representative or sales contact (https://www.sigmaaldrich.com/US/en/collections/offices).
      Utile?
  5. What is the consumables delivery time?
    1 risposta
    1. Refer to the consumable's Product page for a first estimation of its expected delivery time and contact customer service for more information.
      Utile?
  6. What is the shelf life for Pretreatemnt?
    1 risposta
    1. The shelf life is 2 years for all consumables kept in the recommended storage conditions (temperatures from 5 to 30°C; humidity between 10 and 80%). Contact your local representative for more information.
      Utile?
  7. Where can I find data sheets, Certificates of Origin, Certificates of Analysis, and Certificates of Quality?
    1 risposta
    1. Documents and certificates are available in the "Documentation" section on this page. Do not hesitate to contact us if you require further information.
      Utile?
  8. How frequently do the various consumables need to be changed?
    1 risposta
    1. The frequency that consumables must be changed depends on the system's usage (treated water volume) and on the consumables themselves (time of usage). In order to ensure the quality of water and your results, the consumables should be replaced when the system alerts you.
      Utile?
  9. Can consumables be opened and refilled?
    1 risposta
    1. Unfortunately, this is not possible because of safety issues and the need to guarantee the quality of consumables and their interior purification components. Our consumables are manufactured in an ISO 9001-certified facility France in agreement with high quality standards.