Key Documents
CC-125ML-RU
Millipore
Anti-CW from the clone MS-353, Research Use Only
Anti-CW from the clone MS-353, Human IgG, For non-IVD/Research Use
About This Item
Codice UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
unpurified
Clone
MS-353, monoclonal
Forma fisica
liquid
Confezionamento
pkg of 125 mL
tecniche
agglutination assay: suitable
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Clarified cell culture supernatant from cell lines expressing Human IgG monoclonal blod typing antibodies. For non-IVD/ research use. Contains 0.1% (w/v) Sodium Azide; Shelf Life: 24 months from date of filtration.
Applicazioni
Bulk for non IVD/Research Use
For Non-IVD / Research use only
Note legali
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Partially processed reagent for further manufacture of non-injectable products only. The absence of all viral antigens has not been determined. No US Standard of Potency. Do not use if turbid. Contains 0.1%(w/v) sodium azide.
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 1