CC102C
Human Integrin αVβ5 Protein, Triton X-100 Formulation
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Saggio
>95% (silver stain, SDS-PAGE)
Stato
liquid
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Concentrazione
0.325 mg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Informazioni sul gene
human ... ITGAV(3685)
Descrizione generale
Applicazioni
Immunoblotting (nonreduced conditions)
Ligand Binding studies.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Note legali
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)