CBL458F
Anti-CD49f Antibody, FITC conjugated, clone 4F10, FITC conjugated
clone 4F10, Chemicon®, from mouse
Sinonimo/i:
Integrin alpha6
About This Item
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
FITC conjugate
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4F10, monoclonal
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
tecniche
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2b
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... ITGA6(3655)
Categorie correlate
Specificità
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation of the laminin receptor
Flow Cytometry: 10 μL per 106
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
Integrins
Linkage
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2