Key Documents
BX1555
Supelco
Bromothymol Blue
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Sinonimo/i:
Bromothymol Blue, 3,3`-Dibromethylmolsulfonphthalein
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C27H28Br2O5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
624.38
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171502
Numero indice EU:
200-971-2
agenzia
meets analytical specifications of USP/NF GR ACS
Forma fisica
powder
Colore
pink to purple
visual transition interval
6.0-7.6, yellow to blue
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
10-30°C
InChI
1S/C27H28Br2O5S/c1-13(2)17-11-20(15(5)23(28)25(17)30)27(19-9-7-8-10-22(19)35(32,33)34-27)21-12-18(14(3)4)26(31)24(29)16(21)6/h7-14,30-31H,1-6H3
NUHCTOLBWMJMLX-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Meets ACS Specifications GR ACS
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Risultati analitici
Clarity of solutionTo pass testColorPink to purpleFormPowderVisible spectrum, max. absorbance0.50AU minVisible spectrum, max. wavelength615-625nmVisual transition (from pH 6.0 to pH 7.6)Yellow to Blue
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3