BPCKHF13504S20
Membrana Hi-Flow™ Plus 135
4mil backing, 20mm width, pack of 14 slit rolls
Sinonimo/i:
Hi-Flow, HF, lateral flow membrane, Immunoassay membranes
Confezionamento
pack of 14 roll
Produttore/marchio commerciale
Hi-Flow Plus
Parametri
135 sec/4 cm capillary flow rate
Spessore supporto
4 mil (100 μm)
filter W × L
20 mm × 100 m
Lunghezza rotolo
100 m (328 ft)
Largh. rotolo
20 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Consistent Flow & Surface Chemistry, Robust manufacturing process
- Proprietary Surface Chemistry Optimised for Lateral Flow Applications
- High Quality Level: MQ400
- Trusted Partner and Brand with Decades of membrane manufacturing experience
- High production capacity, high stock levels, multiple manufacturing lines
- Convenient sample packs available in several formatsManufacturing scale quantities available to purchase online with immediate shipping.
- Consistent capillary flow time and membrane thickness
- Superior surface morphology allows for consistent and even flow distribution of reagents across the membrane surface
- Sharp, intense, and uniform test and control line formation
- Excellent intra-lot and inter-lot consistency.
- Better Assay sensitivity
- Excellent reproducibility
- Improved lateral flow test manufacturing yields.
- Quick Delivery and Lead time.
- No supply disruption
- Excellent Technical support
Note legali
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XIV (Authorisation List)
Articoli
Explore design, materials, & manufacturing of lateral flow tests. Learn about reproducibility, optimization, & Hi-Flow™ Plus membranes for efficient scale-up.
Contenuto correlato
Scoprite i nostri materiali critici per la messa a punto di IVD di immunodosaggio a flusso laterale, tra cui anche le strisce con membrana Hi-Flow™ e i tamponi SureWick®
Products and support for mpox research, offering world-class reagents for immunoassay and molecular assay development.