AX0145
Acetonitrile
≥99.8% (GC), suitable for HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
Sinonimo/i:
ACN, Cianometano, Cianuro di metile, Etilnitrile
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Acetonitrile, HPLC, Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
100
200
Densità del vapore
1.41 (vs air)
Tensione di vapore
72.8 mmHg ( 20 °C)
97 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥99.8% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
973 °F
Limite di esplosione
16 %
tecniche
HPLC: suitable
Impurezze
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.008 meq/g Titrable acid
≤0.10% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤1 ppm
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.344 (lit.)
P. eboll.
81-82 °C (lit.)
Punto di fusione
−45 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 2 °C
Densità
0.786 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤190 nm
Assorbanza UV
λ: 190 nm Amax: ≤1.00
λ: 220 nm Amax: ≤0.05
λ: 254-400 nm Amax: ≤0.01
Formato
neat
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
AX0146P-1 and AX0146P-6 are packaged in poly-coated bottles.
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup