Documenti
AP2525725
Millipore
PREFLTR THICK 257MM 25/PK
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiali
glass fiber (with binder resin)
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Caratteristiche
hydrophilic
Parametri
5.8 mL/min-cm2 water flow rate
Diam. filtro
257 mm
Spessore
1 mm
Dimensione pori
2.0 μm pore size
90 % porosity
Descrizione generale
Filter Code: AP25
Filter Type: Depth filter