Vai a
ALIGNED25
Millipore Alignment Guide for Vacuum Filtration
25 mm, 5/PK
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 ea
Spedizione prevista il23 giugno 2026daMerck S.p.A
138,00 €
Informazioni su questo articolo
UNSPSC Code:
41104909
NACRES:
NB.24
eCl@ss:
32031613
138,00 €
Spedizione prevista il23 giugno 2026Dettagli
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
material
silicone
technique(s)
vacuum filtration: suitable
diam.
25 mm
application(s)
filtration
shipped in
ambient
General description
Millipore Glass Vacuum Filtration Accessory Product
Alignment Guide, 25 mm, 5/PK
These accessory products are designed to replace parts contained in Millipore glass vacuum filtration kits or provide for an alternative configuration.
This item is an accessory part for the Millipore 25 mm Glass Microanalysis Filter Holder Kits.
Application
25 mm, 5/PK
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
ALIGNED05XX1514732XX1009002
material
silicone
material
silicone
material
borosilicate glass base, stainless steel screen, tubulated borosilicate glass cap
material
PTFE-coated stainless steel screen
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
ambient
diam.
25 mm
diam.
58 mm
diam.
47 mm
diam.
90 mm
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
technique(s)
vacuum filtration: suitable
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
application(s)
filtration
Still not finding the right product?
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)